Z673013
MSA disposable respirator for non-toxic dust
pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
46182002
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Conney Safety SAS2985
Disponibilità
not available in EU
Descrizione generale
Provides relief and protection from nuisance dusts such as animal dander, pollen, and other nuisance-level dusts at exposures below the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL). Mask features an adjustable soft metal nosepiece and elastic headband. Not NIOSH approved.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)