Documenti fondamentali
Z647314
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 500 mL
Sinonimo/i:
3200/14MP
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
graduations 5.0 mL
Campo di misura del volume
500 mL
Altezza
390 mm
Descrizione generale
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)