Z647268
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 10 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
graduations 0.2 mL
Campo di misura del volume
10 mL
Altezza
140 mm
Descrizione generale
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z647268-2EA | 4061833446225 |