Documenti fondamentali
Z609889
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 18.0 mm × 20.0 mm, L 10 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 10 m
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
18.0 mm × 20.0 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
1.0 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z609889-1PAK