Z569879
2mag MIXcontrol eco control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
Sinonimo/i:
control unit, power bank, power unit
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
2mag 90100
Parametri
120-1.200 rpm speed
Largh. × prof. × alt.
65 mm × 50 mm × 45 mm
Peso
0.50 kg
Uscita
10 W (stirring power)
Descrizione generale
Control unit for small to medium volumes and the connection of one stirring dirve MIXdrive, 10W stirring power, speed range from 100 to 1,200 rpm, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
Configurato per
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)