Z557455
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 200 - 250 mL flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970606
Descrizione generale
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 15 spring clips for 200/250 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z557455-1EA | 4061833062197 |