Documenti fondamentali
Z552356
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser with SafetyBarb® hose connectors
unjacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Lunghezza
300 mm
Descrizione generale
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)