Z551244
Graduated Valumetric™ bottles
black phenolic cap (with rubber liner), capacity 250 mL (8 oz)
Sinonimo/i:
W216981
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic cap (with rubber liner)
clear bottle
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
Giunto
Joints threaded neck (58-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216981
Capacità
250 mL (8 oz)
diam. × alt.
62 mm × 127 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)