Z550574
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint stopper14/20
Descrizione
conical
Capacità
25 mL
Foro rubinetto
2 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550574-1EA | 4061837635991 |