Documenti fondamentali
Z547735
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
30 mL
Diam. disco
30 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)