Documenti fondamentali
Z547085
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Diam. disco
90 mm
Capacità imbuto
600 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)