Z542806
Ace O-rings, Viton®
I.D. 18.6 mm, wall size 3.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 785530
Diam. int.
18.6 mm
Misura parete
3.5 mm
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z542806-1PAK | 4061826669105 |