Z532134
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Standard manifold, positions, 3
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Caratteristiche
positions 3
Lunghezza
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z532134-1EA | 4061837635557 |