Documenti fondamentali
Z512397
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 90 mm × 140 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 1 ‑ 3 L
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int. × diam. est.
90 mm × 140 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)