Documenti fondamentali
Z509272
Watch glasses
O.D. 200 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
concave
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E.
200 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z509272-1PAK4061833580691