Z509132
Scissor-handle forceps
Occulating, straight, L 5 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Etichetta
D
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
5 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z509132-1EA | 4061833300305 |