Documenti fondamentali
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
round bottom flask
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Holed cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9470-43
Capacità
10 mL
Descrizione generale
<ST/>14/10 threaded joint, and modified sides for easy cleaning or removal of material. Supplied with holed cap, PTFE-faced silicone septum, and FETFE® O-ring.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z507954-1EA4061832363745