Key Documents
Z506850
Sigma-Aldrich
Quick Press SS collar
diam. 7 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Diametro
7 mm
Descrizione generale
Replacement part for Z506796 Quick Press die set, diam. 7 mm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)