Z417041
Aldrich® System 45™ open-top caps
diam. 45 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10
Diametro
45 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caps are PBT. Temp. range: -45 to 180°C. For use with PTFE-faced silicone liners listed below. Use with syringes for reagent introduction or sampling.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)