Z415499
Water-cooled distilling head
joint: ST/NS 24/40, Overall H 400 mm, O.D. 54 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
D.E.
54 mm
Alt. complessiva
400 mm
Clearance braccio laterale
225 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Useful for removal of solvents from reaction mixtures or concentrations from solutions prior to crystallization.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z415499-1EA | 4061832132075 |