Z412619
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 220 V AC
Sinonimo/i:
Ultrasonic Homogenizer, Ultrasonic Mixer
About This Item
Codice UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Sonics & Materials VCX130-220V
Descrizione generale
- 20 kHz
- Digital wattmeter
- Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
- Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
- Variable output control
- Automatic tuning
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)