Z406295
Sure/Seal™ bottles
capacity 125 mL, amber plastic-coated glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
amber plastic-coated glass
round bottle
Giunto
joint threaded neck
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
125 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Order overcaps, steel crown caps, and PTFE-faced liners separately.
Applicazioni
Bottles are used to store chemicals, solvents, and other liquids. Amber-tinted glass is recommended for light-sensitive materials.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z406295-1PAK | 4061826667743 |