Documenti fondamentali
Z322210
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 34/35
Sinonimo/i:
MF10/5B/SC
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
joint: ST/NS34/35
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 10/5B/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z322210-1EA4061832830926