Z319198
Büchi® model B-585 distillation flask
Rotation drying flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
glass flask
Giunto
joint ST/NS neck24/29
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi 037143
Capacità
30 mL
Descrizione generale
For use with B-580 & B-585 ovens.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)