Z308722
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
FE100/1
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Giunto
joint: ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FE100/1
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Complies to ISO 4797 and the dimensional requirements of ISO 1773
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Fired-on, highly durable white markings
- Note: The 5ml and 150ml capacity flasks are supplementary to the ISO standards
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308722-5EA | 4061826686942 |
Z308722-1EA | 4061832830407 |