Key Documents
Z302600
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
FR50/1S
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
case of 10
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR50/1S
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Short neck with ground-glass joint.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)