Documenti fondamentali
Z300993
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 45/40
Sinonimo/i:
DA37
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom45/40
Produttore/marchio commerciale
Quickfit DA 37
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)