Z288349
Microflex® 63-864 Diamond Grip® powder-free latex gloves
size 6‑61/2 S
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
latex
natural gloves
Misura
6‑61/2 S
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Caratteristiche
disposable
disposable
latex free: no
powder-free
Confezionamento
pack of 100 ea (boxes of 100)
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Microflex 63-864-070
Lungh. × spessore
9.8 in. (248 mm) × 6.3 mil (0.16 mm)
Descrizione generale
- 100% powder-free, non-contaminating
- Controlled manufacturing process for greater product consistency
- Fingertip textured for enhanced wet and dry gripping
- Longer and thicker than typical exam gloves for added protection
Thickness:
- Cuff: 0.13 mm (5.1 mil)
- Palm: 0.16 mm (6.3 mil)
- Finger: 0.23 mm (9.1 mil)
- Length: 248 mm (9.8")
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)