Z285528
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CSA approved
for flask size 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100A MIC5
Disponibilità
not available in EU
not available in EU
Uscita
12 watts
Descrizione generale
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)