Z285072
Glas-Col® Series O extension support
for flask size, 250 ‑ 300 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
steel
Caratteristiche
for flask size 250 ‑ 300 mL
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100E0525
Descrizione generale
The steel support rings with fabric strap basket hold spherical and hemispherical mantles. Attach to lattice systems or ring stands.
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)