Z282421
Spinbar® assortment
polygon PTFE-coated, pack of 18 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
polygon PTFE-coated
Confezionamento
pack of 18 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37184-0000
Categorie correlate
Descrizione generale
2 of each size: 10 × 6 mm, 15 × 6 mm, 20 × 7 mm, 25 × 8 mm, 30 × 8 mm, 40 × 8 mm, 50 × 8 mm, 60 × 8 mm, 80 × 10 mm
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282421-1EA | 4061832263045 |