Key Documents
Z280399
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in.
Sinonimo/i:
Saint Gobain Versilon ABH02027
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 100 feet
Diam. int. × diam. est.
3/8 in. × 1/2 in.
Misura parete
1/16 in.
Descrizione generale
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)