Z274321
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 300 MHz, L 7 in.
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 307-PP-7
Parametri
300 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
curvatura
25 μm
concentricità
51 μm
Diam. tubo
3 mm
Spessore delle pareti
0.29 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)