Z272051
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 500 MHz, L 7 in.
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 513-7PP-7
Parametri
500 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
curvatura
13 μm
concentricità
38 μm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
0.46 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z272051-1PAK | 4061832798943 |
Z272051-5PAK |