Z271861
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 400 MHz
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 327-PP-7
Parametri
400 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
curvatura
25 μm
concentricità
25 μm
Diam. tubo
3 mm
Spessore delle pareti
0.29 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z271861-1PAK | 4061832798783 |
Z271861-20PAK | |
Z271861-5PAK | 4061832798806 |