Documenti fondamentali
Z267597
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Drilled
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
CaF2
Confezionamento
pkg of (contains 1 window)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
32 mm × 3 mm
Descrizione generale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)