Z267570
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
CaF2
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 4 mm
Trasmittanza
77,000-1,110 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 1.42 (at 2 μm)
Descrizione generale
A strong crystal; resists most acids and alkalis; withstands high-pressure; insoluble in water; no fog.
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)