Documenti fondamentali
Z265977
Dissecting scissors
L 4 1/2 in., Sharp, straight
Sinonimo/i:
Surgical scissors, cutting tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41122408
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
4 1/2 in.
Descrizione generale
Stainless steel dissecting instruments
Applicazioni
Dissecting scissors have been used to cut the stem of Arabidopsis during the separation of the male gametophyte.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, straight, L 5 in.
Z168815
Scissor-handle forceps
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, curved, L 5 in.
Z168823
Scissor-handle forceps
Scalpel handles No. 3, stainless steel
Sigma-Aldrich
S2896
Scalpel handles