Z263168
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 16 oz (500 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Dimens. tappo
53-400
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
with cap
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216943
Capacità
16 oz (500 mL)
diam. × alt.
80 mm × 146 mm
Colore
amber
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)