Documenti fondamentali
Z261637
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, 316 stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
Materiali
316 stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Popper 6455
Parametri
45 psi pressure (final assembly water tested)
Categorie correlate
Note legali
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261637-1EA4061832531014