Documenti fondamentali
Z255688
Sigma-Aldrich
NMR pipette
tip L 9 in.
Sinonimo/i:
extended tip pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
SB.32
Materiali
glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 100 ea
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 803A
Lungh. punta
9 in.
D.E. tubo
~3 mm
Descrizione generale
  • Extended tip NMR pipettes are ideal for retrieving and adding liquid samples in the NMR tubes, long neck volumetric flasks, or chromatography columns.
  • Manufactured from high-quality, clear borosilicate glass.
  • The tubes are resistant to most solvents
  • Pipette design facilitates optimal product recovery and prevents sample loss.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4