Z254282
Individual Filter Adapters
size 4
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Misura
4
Confezionamento
pkg of 12 ea
Alt. × spessore
29 mm × 3.5 mm
Diam. est. × diam. int. base
29 mm × 22 mm
D.E. sommità × D.I.
46 mm × 39 mm
Descrizione generale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z254282-1PAK | 4061837617768 |