Z231614
Duran® watch glasses
O.D. 100 mm
Sinonimo/i:
213214606
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
D.E.
100 mm
Descrizione generale
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)