Z224987
Aldrich® super condenser
Overall H 370 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
D.E.
42 mm
Alt. complessiva
370 mm
Area superficiale
510 cm2
Categorie correlate
Descrizione generale
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z224987-1EA | 4061832133843 |