Z220574
NMR tube labels
temperature −40-150 °F, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
Labeling for NMR Tubes, Labels for NMR Tubes, NMR Label Set
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
vinyl
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Parametri
−40-150 °F temperature
Larghezza
15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Self-laminating, vinyl labels with white, write-on surface resist oil, water, and solvent. Label wraps around 5mm tube for positive sample identification. Supplied with 26 labels on a card, 25 cards per pack.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z220574-1PAK | 4061832331676 |