Documenti fondamentali
Z219762
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z219762-1EA4061832110295