Z215996
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Cowie 010.224
Descrizione generale
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)