Z214779
ACE 304 SS blade
W × L 24 mm × 160 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8086-16
Largh. × lungh.
24 mm × 160 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)