Documenti fondamentali
Z214442
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass
flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità pallone
250 mL
Diam. frit
40 mm
Dimens. portagomma
5 mm
Descrizione generale
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Hose barb "A" tapers from 10mm to 14mm. Barb "B" is 5mm.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)