Z203378
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/32, flange I.D. 38 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
male joint: ST/NS29/32
Diam. int. flangia
38 mm
Descrizione generale
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)